Tisk…
2-Chlor-6-fluorfenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
590169-25G 590169-5G
SIAL590169-25GEA 0 CZK
SIAL590169-25G SIAL590169-5G
2-Chlor-6-fluorfenol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-6-fluorfenol
Vzorec: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Bod varu: 199 °C (1013 hPa)
Bod tání: 65 °C
MDL Number: MFCD01631574
CAS číslo: 2040-90-6
EINECS: 433-890-8
UN: 3261
ADR: 8,II