Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
655929-1G 655929-5G
SIAL655929-1GEA 2620 CZK
SIAL655929-1G SIAL655929-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211,57 g/mol
MDL Number: MFCD01631704
CAS číslo: 69695-61-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III