4-Bromo-2-methoxyphenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L08801.09
L08801.18
L08801.04
L08801.09EA
4090
CZK
L08801.09
L08801.18
L08801.04
4-Bromo-2-methoxyphenol ≥98%
4-Bromo-2-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 7368-78-7
Molecular Formula: C7H7BrO2
Formula Weight: 203.04
Odour: Phenol-like
Melting Point: 32-37°
Boiling Point: 129-132°/12mm
Beilstein Reference: 2045286
MDL No.: MFCD00051937
Vzorec:
C₇H₇BrO₂ Bod varu: 129…132 °C (12 mmHg) Bod tání: 32…37 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051937 CAS číslo: 7368-78-7 |