Tisk…
4-Bromo-2-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
309877-5G
SIAL309877-5GEA 2580 CZK
SIAL309877-5G
4-Bromo-2-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,01 g/mol
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 90…94 °C
MDL Number: MFCD00082540
CAS číslo: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4