Tisk…
4-Bromo-2-nitrophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26529.06 H26529.14
H26529.06EA 889 CZK
H26529.06 H26529.14
4-Bromo-2-nitrophenol ≥98%
4-Bromo-2-nitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 7693-52-9 Molecular Formula: C6H4BrNO3 Formula Weight: 218.00 Melting Point: 88-91° MDL No.: MFCD00082540
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,01 g/mol
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 88…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082540
CAS číslo: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4