2-Bromo-6-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
643378-25G
643378-5G
SIAL643378-25GEA
12450
CZK
SIAL643378-25G
SIAL643378-5G
2-Bromo-6-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-6-nitrophenol
Vzorec:
C₆H₄BrNO₃ MW: 218,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD02683216 CAS číslo: 13073-25-1 |