Tisk…
2-Bromo-6-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
643378-25G 643378-5G
SIAL643378-25GEA 12450 CZK
SIAL643378-25G SIAL643378-5G
2-Bromo-6-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-6-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,01 g/mol
MDL Number: MFCD02683216
CAS číslo: 13073-25-1