2-Bromo-6-nitrophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27326.14
H27326.06
H27326.14EA
10160
CZK
H27326.14
H27326.06
2-Bromo-6-nitrophenol ≥97%
2-Bromo-6-nitrophenol
Purity: 97%
CAS No.: 13073-25-1
Molecular Formula: C6H4BrNO3
Formula Weight: 218.00
Melting Point: 66-69°
MDL No.: MFCD02683216
Vzorec:
C₆H₄BrNO₃ Bod tání: 66…69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683216 CAS číslo: 13073-25-1 |