Tisk…
1-Bromo-2-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
242616-25G 242616-5G
SIAL242616-25GEA 9810 CZK
SIAL242616-25G SIAL242616-5G
1-Bromo-2-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄BrI
MW: 282,91 g/mol
Bod varu: 250 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,2571 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00001030
CAS číslo: 583-55-1
EINECS: 209-508-9