Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
631256-25G 631256-5G
SIAL631256-25GEA 0 CZK
SIAL631256-25G SIAL631256-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256,02 g/mol
MDL Number: MFCD00179338
CAS číslo: 175278-09-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III