Tisk…
4-Bromoisophthalic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A13152.06 A13152.14 A13152.22
A13152.06EA 2510 CZK
A13152.06 A13152.14 A13152.22
4-Bromoisophthalic acid 96%
4-Bromoisophthalic acid
Purity: 96% CAS No.: 6939-93-1 Molecular Formula: C8H5BrO4 Formula Weight: 245.03 Melting Point: 296-302° Beilstein Reference: 1959392
Vzorec: C₈H₅BrO₄
MW: 245,03 g/mol
Bod tání: 296…302 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002404
CAS číslo: 6939-93-1
EINECS: 230-078-3