2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
569283-1G
569283-5G
SIAL569283-1GEA
826
CZK
SIAL569283-1G
SIAL569283-5G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
Vzorec:
C₆H₄BrClFN MW: 224,46 g/mol Bod varu: 260 °C (1013 hPa) Bod tání: 55…56 °C |
MDL Number:
MFCD00051707 CAS číslo: 201849-14-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |