Tisk…
7-Bromoisatin ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 7-Bromoindoline-2,3-dione
H32843.09 H32843.03
H32843.09EA 5910 CZK
H32843.09 H32843.03
7-Bromoisatin ≥97%
7-Bromoisatin
Purity: 97% CAS No.: 20780-74-9 Molecular Formula: C8H4BrNO2 Formula Weight: 226.03 Melting Point: 195-199° MDL No.: MFCD00774354
Vzorec: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Bod tání: 195…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00774354
CAS číslo: 20780-74-9