Tisk…
Penicillin G sodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
PENNA-100MU PENNA-10MU
SIALPENNA-100MUEA 4550 CZK
SIALPENNA-100MU SIALPENNA-10MU
Penicillin G sodium salt, Sigma-Aldrich®
Penicillin G sodium salt
Vzorec: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Bod tání: 255 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069666
CAS číslo: 69-57-8
EINECS: 200-710-2