Tisk…
Draselná sůl penicilinu G, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid potassium salt, Potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Penicillin G potassium, Potassium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Benzylpenicillin potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
P8721-100MU P8721-10MU
SIALP8721-100MUEA 20210 CZK
SIALP8721-100MU SIALP8721-10MU
Draselná sůl penicilinu G, Sigma-Aldrich®
Draselná sůl penicilinu G
Vzorec: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
MW: 372,49 g/mol
Bod tání: 214…217 °C
Hustota: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00036193
CAS číslo: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 12,07225