Tisk…
4-Phenylmorpholine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N-Phenylmorpholine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14859.0050 8.14859.0250
8.14859.0050EA 1640 CZK
8.14859.0050 8.14859.0250
4-Phenylmorpholine for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Phenylmorpholine
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: 51…54 °C
Hustota: 1,058 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006166
CAS číslo: 92-53-5
EINECS: 202-164-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Melting Point 48 - 51 °C
Molar Mass 163.22 g/mol
Boiling Point 260 °C (1013 hPa)
Flash Point 124 °C
Density 1.053 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 410 °C