Tisk…
MOPS-Na, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
M9024-100G M9024-1KG M9024-25G M9024-500G
SIALM9024-100GEA 4850 CZK
SIALM9024-100G SIALM9024-1KG SIALM9024-25G SIALM9024-500G
MOPS-Na, Sigma-Aldrich®
MOPS-Na
Vzorec: C₇H₁₄NNaO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064350
CAS číslo: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3