Tisk…
MOPS-Na 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
352590250 352590010 352591000
ACRO352590250EA 2230 CZK
ACRO352590250 ACRO352590010 ACRO352591000
MOPS-Na 98%
MOPS-Na
Vzorec: C₇H₁₄NNaO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064350
CAS číslo: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility complete dissolution within max 5 min
Titration with HClO4 ≥97.5 %