MES-Na, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
MES-Na
M-Clarity™ quality level = MQ400
M5057-100G
M5057-10G
M5057-25G
SIALM5057-100GEA
8150
CZK
SIALM5057-100G
SIALM5057-10G
SIALM5057-25G
MES-Na, Sigma-Aldrich®
MES sodium salt
Vzorec:
C₆H₁₂NNaO₄S MW: 217,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00065473 CAS číslo: 71119-23-8 EINECS: 275-203-2 |