Tisk…
MES-Na, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: MES-Na
M-Clarity™ quality level = MQ400
M5057-100G M5057-10G M5057-25G
SIALM5057-100GEA 8150 CZK
SIALM5057-100G SIALM5057-10G SIALM5057-25G
MES-Na, Sigma-Aldrich®
MES sodium salt
Vzorec: C₆H₁₂NNaO₄S
MW: 217,22 g/mol
MDL Number: MFCD00065473
CAS číslo: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2