Tisk…
MES-Na, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: MES-Na
M-Clarity™ quality level = MQ400
M3885-100G M3885-10G M3885-25G
SIALM3885-100GEA 7620 CZK
SIALM3885-100G SIALM3885-10G SIALM3885-25G
MES-Na, Sigma-Aldrich®
MES sodium salt
Vzorec: C₆H₁₂NNaO₄S
MW: 217,22 g/mol
MDL Number: MFCD00065473
CAS číslo: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2