Tisk…
MES sodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: MES-Na
M-Clarity™ quality level = MQ400
M3058-100G M3058-1KG M3058-25G M3058-500G
SIALM3058-100GEA 6370 CZK
SIALM3058-100G SIALM3058-1KG SIALM3058-25G SIALM3058-500G
MES sodium salt, Sigma-Aldrich®
MES sodium salt
Vzorec: C₆H₁₂NNaO₄S
MW: 217.22
MDL Number: MFCD00065473
CAS číslo: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2