Tisk…
MOPS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
M1254-100G M1254-1KG M1254-250G M1254-25G M1254-50KG M1254-5KG
SIALM1254-100GEA 6320 CZK
SIALM1254-100G SIALM1254-1KG SIALM1254-250G SIALM1254-25G SIALM1254-50KG SIALM1254-5KG
MOPS, Sigma-Aldrich®
MOPS
Vzorec: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209,26
Bod tání: > 250 °C
Bod vzplanutí: 110 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006183
CAS číslo: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288