Tisk…
MOPS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
69947-25G 69947-500G
SIAL69947-25GEA 4400 CZK
SIAL69947-25G SIAL69947-500G
MOPS, Sigma-Aldrich®
MOPS
Vzorec: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209,26
Bod tání: > 250 °C
Bod vzplanutí: 110 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006183
CAS číslo: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288