Tisk…
MOPS
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
A2947.0500 A2947.1000
A2947.0500EA 11460 CZK
A2947.0500 A2947.1000
MOPS
MOPS
Vzorec: C₇H₁₅NO₄S
Bod tání: > 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006183
CAS číslo: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288