Tisk…
MOPS
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
A1076.0250 A1076.1000 A1076.5000
A1076.0250EA 4680 CZK
A1076.0250 A1076.1000 A1076.5000
MOPS
MOPS
Vzorec: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209,26
Bod tání: > 250 °C
Bod vzplanutí: 110 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006183
CAS číslo: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288