Tisk…
MOPS 99% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
172630250 172631000 172635000 172630025
ACRO172630250EA 1520 CZK
ACRO172630250 ACRO172631000 ACRO172635000 ACRO172630025
MOPS 99% for biochemistry
MOPS
Vzorec: C₇H₁₅NO₄S
Bod tání: 277…282 °C
Bod vzplanutí: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006183
CAS číslo: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.03
pH 3.0 to 4.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %