Tisk…
MES, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
M3671-1KG M3671-250G M3671-50G
SIALM3671-1KGEA 83230 CZK
SIALM3671-1KG SIALM3671-250G SIALM3671-50G
MES, Sigma-Aldrich®
MES
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S
Bod tání: 316 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006181
CAS číslo: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929