Tisk…
MES
Dodavatel: PanReac AppliChem
A0689.0250 A0689.0500 A0689.1000
A0689.0250EA 6410 CZK
A0689.0250 A0689.0500 A0689.1000
MES
MES
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S
Bod tání: 316 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006181
CAS číslo: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929