Tisk…
MES, anhydrous 99, high_purity buffer solutions_suitable
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
E183-100GEA 6960 CZK
E183-100G E183-250G E183-500G
MES, anhydrous 99, high_purity buffer solutions_suitable
MES
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195.24
Bod tání: 316
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006181
CAS číslo: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Abs.@290 nm (20%, Water) (w/w) <0.05
Heavy Metals ≤10 ppm
pKa (20 °C) 5.9 – 6.3
Purity ≥99%
Solubility (10%, Water) Pass
Water (KF) ≤1%