Methyl trans-cinnamate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W269808-10KG-K
W269808-1KG-K
W269808-25KG-K
SIALW269808-10KG-KEA
10920
CZK
SIALW269808-10KG-K
SIALW269808-1KG-K
SIALW269808-25KG-K
Methyl trans-cinnamate, Sigma-Aldrich®
Methyl trans-cinnamate
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₂ Bod varu: 260…262 °C (1013 hPa) Bod tání: 34 °C Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008458 CAS číslo: 1754-62-7 EINECS: 203-093-8 |