Tisk…
Methyl cinnamate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
279760050 279765000
ACRO279760050EA 732 CZK
ACRO279760050 ACRO279765000
Methyl cinnamate 98%
Methyl cinnamate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00008458
CAS číslo: 103-26-4
EINECS: 203-093-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33.5 to 36 °C
GC ≥97.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g