Tisk…
Ethylcinnamát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
W243019-100G-K W243019-1KG-K W243019-5KG-K
SIALW243019-100G-KEA 2350 CZK
SIALW243019-100G-K SIALW243019-1KG-K SIALW243019-5KG-K
Ethylcinnamát, Sigma-Aldrich®
Ethylcinnamát
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Bod varu: 271 °C (1013 hPa)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,046 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009189
CAS číslo: 103-36-6
EINECS: 203-104-6