Tisk…
Ethylcinnamát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W243000-10KG-K W243000-1KG-K W243000-25KG-K
SIALW243000-10KG-KEA 22220 CZK
SIALW243000-10KG-K SIALW243000-1KG-K SIALW243000-25KG-K
Ethylcinnamát, Sigma-Aldrich®
Ethylcinnamát
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.22
Bod varu: 271
Bod tání: 7
Hustota: 1.046
MDL Number: MFCD00009189
CAS číslo: 103-36-6
EINECS: 203-104-6