Tisk…
Ethylcinnamát 98% (trans-isomers)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
150531000 150535000 150530025
ACRO150531000EA 912 CZK
ACRO150531000 ACRO150535000 ACRO150530025
Ethylcinnamát 98% (trans-isomers)
Ethylcinnamát
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Bod varu: 271 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,046 g/cm³
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009189
CAS číslo: 103-36-6
EINECS: 203-104-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25/25°C) 1.045 to 1.048
Acid value ≤1 mg KOH/g