Tisk…
Dimethylmaleát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
238198-100G 238198-1KG
SIAL238198-100GEA 1100 CZK
SIAL238198-100G SIAL238198-1KG
Dimethylmaleát, Sigma-Aldrich®
Dimethylmaleát
Vzorec: C₆H₈O₄
Bod varu: 205 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,153 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008459
CAS číslo: 624-48-6
EINECS: 210-848-5