Tisk…
Dibutylmaleát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Maleic acid dibutyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
D47102-1L D47102-250ML
SIALD47102-1LEA 2550 CZK
SIALD47102-1L SIALD47102-250ML
Dibutylmaleát, Sigma-Aldrich®
Dibutylmaleát
Vzorec: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228.29
Bod varu: 280
Hustota: 0.9938 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009447
CAS číslo: 105-76-0
EINECS: 203-328-4