Tisk…
3-Buten-2-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Vinyl methyl ketone, MVK, Methyl vinyl ketone, Butenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
M87509-100ML M87509-500ML
SIALM87509-100MLEA 1910 CZK
SIALM87509-100ML SIALM87509-500ML
3-Buten-2-one, Sigma-Aldrich®
3-Buten-2-one
Vzorec: C₄H₆O
Bod varu: 81,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 0,8636 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008777
CAS číslo: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
UN: 1251
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM