Tisk…
3-Chloro-1-butene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C29002-100ML C29002-5ML
SIALC29002-100MLEA 6410 CZK
SIALC29002-100ML SIALC29002-5ML
3-Chloro-1-butene, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-1-butene
Vzorec: C₄H₇Cl
Bod varu: 64…65 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,8978 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000869
CAS číslo: 563-52-0
EINECS: 209-252-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02150