Tisk…
Allyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
337528-1L 337528-250ML
SIAL337528-1LEA 3870 CZK
SIAL337528-1L SIAL337528-250ML
Allyl bromide, Sigma-Aldrich®
Allyl bromide
Vzorec: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Bod varu: 70 °C (1013 hPa)
Bod tání: –119 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000244
CAS číslo: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00285