Kyselina α-linolenová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
L2376-10G
L2376-500MG
L2376-5G
SIALL2376-10GEA
0
CZK
SIALL2376-10G
SIALL2376-500MG
SIALL2376-5G
Kyselina α-linolenová, Sigma-Aldrich®
Kyselina α-linolenová
Vzorec:
C₁₈H₃₀O₂ MW: 278,44 g/mol Bod varu: 443 °C (1013 hPa) Bod tání: –9,5 °C Hustota: 0,9141 g/cm³ (18 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065720 CAS číslo: 463-40-1 EINECS: 207-334-8 Merck Index: 12,05530 |