Tisk…
Kyselina α-linolenová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
62170-10ML-F 62170-50ML-F
SIAL62170-10ML-FEA 5640 CZK
SIAL62170-10ML-F SIAL62170-50ML-F
Kyselina α-linolenová, Sigma-Aldrich®
Kyselina α-linolenová
Vzorec: C₁₈H₃₀O₂
Bod varu: 443 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9141 g/cm³ (18 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065720
CAS číslo: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530