Kyselina α-linolenová
Dodavatel: Cayman Chemical
90210-100
90210-250
90210-50
CAYM90210-100EA
1570
CZK
CAYM90210-100
CAYM90210-250
CAYM90210-50
Kyselina α-linolenová
Kyselina α-linolenová
Vzorec:
C₁₈H₃₀O₂ Bod varu: 443 °C (1013 hPa) Hustota: 0,9141 g/cm³ (18 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065720 CAS číslo: 463-40-1 EINECS: 207-334-8 Merck Index: 12,05530 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...