Tisk…
Kyselina α-linolenová 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
302820010 302820050 302825000
ACRO302820010EA 8170 CZK
ACRO302820010 ACRO302820050 ACRO302825000
Kyselina α-linolenová 99%
Kyselina α-linolenová
Vzorec: C₁₈H₃₀O₂
MW: 278,44 g/mol
Bod varu: 230…232 °C (1 mmHg)
Bod tání: –11 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00065720
CAS číslo: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %