Tisk…
γ-Linolenic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
L2378-100MG L2378-10MG L2378-1G L2378-500MG
SIALL2378-100MGEA 5840 CZK
SIALL2378-100MG SIALL2378-10MG SIALL2378-1G SIALL2378-500MG
γ-Linolenic acid, Sigma-Aldrich®
γ-Linolenic acid
Vzorec: C₁₈H₃₀O₂
MDL Number: MFCD00065718
CAS číslo: 506-26-3