Tisk…
γ-Linolenic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
90220-100 90220-250 90220-50 90220-1
CAYM90220-100EA 1540 CZK
CAYM90220-100 CAYM90220-250 CAYM90220-50 CAYM90220-1
γ-Linolenic acid
γ-Linolenic acid
Vzorec: C₁₈H₃₀O₂
MDL Number: MFCD00065718
CAS číslo: 506-26-3