Tisk…
α-Linolenic acid methyl ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L2626-100MG L2626-500MG L2626-5G L2626-1G
SIALL2626-100MGEA 2080 CZK
SIALL2626-100MG SIALL2626-500MG SIALL2626-5G SIALL2626-1G
α-Linolenic acid methyl ester, Sigma-Aldrich®
α-Linolenic acid methyl ester
Vzorec: C₁₉H₃₂O₂
Bod varu: 364 °C (1013 hPa)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0,8982 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00135851
CAS číslo: 301-00-8
EINECS: 206-102-3