Tisk…
α-Linolenic acid methyl ester 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
368100010 368100050
ACRO368100010EA 6260 CZK
ACRO368100010 ACRO368100050
α-Linolenic acid methyl ester 99%
α-Linolenic acid methyl ester
Vzorec: C₁₉H₃₂O₂
Bod varu: 182 °C (3 mmHg)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0,895 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00135851
CAS číslo: 301-00-8
EINECS: 206-102-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %