Tisk…
Toluen-α-sulfonylfluorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
78830-1G 78830-25G 78830-5G
SIAL78830-1GEA 1700 CZK
SIAL78830-1G SIAL78830-25G SIAL78830-5G
Toluen-α-sulfonylfluorid, Sigma-Aldrich®
Toluen-α-sulfonylfluorid
Vzorec: C₇H₇FO₂S
Bod varu: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Bod tání: 91…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007424
CAS číslo: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III