Tisk…
Toluen-α-sulfonylfluorid
Dodavatel: PanReac AppliChem
Nebezpečí
A0999.0005 A0999.0100 A0999.1000
A0999.0005EA 2040 CZK
A0999.0005 A0999.0100 A0999.1000
Toluen-α-sulfonylfluorid
Toluen-α-sulfonylfluorid
Vzorec: C₇H₇FO₂S
Bod varu: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Bod tání: 91…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007424
CAS číslo: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III