Toluen-α-sulfonylfluorid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22146.06
B22146.03
B22146.14
B22146.06EA
2820
CZK
B22146.06
B22146.03
B22146.14
Toluen-α-sulfonylfluorid ≥99%
Toluen-α-sulfonylfluorid
Purity: 99%
CAS No.: 329-98-6
Molecular Formula: C7H7FO2S
Formula Weight: 174.19
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 2088311
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00007424
Vzorec:
C₇H₇FO₂S Bod varu: 80…85 °C (0,3 mmHg) Bod tání: 92…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007424 CAS číslo: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN: 2923 ADR: 8,III |