Tisk…
Toluen-α-sulfonylfluorid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
215740010 215740050 215740100 215740500
ACRO215740010EA 1750 CZK
ACRO215740010 ACRO215740050 ACRO215740100 ACRO215740500
Toluen-α-sulfonylfluorid 99%
Toluen-α-sulfonylfluorid
Vzorec: C₇H₇FO₂S
Bod varu: 80 - 85 °C (0,3 -rr)
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007424
CAS číslo: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Needles and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥98.5 %